Tisk…
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
368410010 368410050
ACRO368410010EA 1410 CZK
ACRO368410010 ACRO368410050
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol 98%
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Vzorec: C₁₄H₁₅NO
MW: 213,28 g/mol
Bod tání: 142…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074959
CAS číslo: 23364-44-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
GC ≥97.5 %