3-Methylphenethylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
351110010
351110050
ACRO351110010EA
1080
CZK
ACRO351110010
ACRO351110050
3-Methylphenethylamine 98%
3-Methylphenethylamine
Vzorec:
C₉H₁₃N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01310828 CAS číslo: 55755-17-4 UN: 2735 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |