Tisk…
2-Methylphenethylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(o-Tolyl)ethylamine
351100010 351100050
ACRO351100010EA 1400 CZK
ACRO351100010 ACRO351100050
2-Methylphenethylamine 97%
2-Methylphenethylamine
Vzorec: C₉H₁₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01310827
CAS číslo: 55755-16-3
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %