Tisk…
4-Fluorophenethylamine 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
350950050 350950250 350950500
ACRO350950050EA 1040 CZK
ACRO350950050 ACRO350950250 ACRO350950500
4-Fluorophenethylamine 99%
4-Fluorophenethylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Bod varu: 50…52 °C (,1 mmHg)
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134208
CAS číslo: 1583-88-6
EINECS: 216-435-6
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %