Tisk…
3,4-Dichlorophenethylamine 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
350800050 350800250
ACRO350800050EA 4780 CZK
ACRO350800050 ACRO350800250
3,4-Dichlorophenethylamine 99%
3,4-Dichlorophenethylamine
Vzorec: C₈H₉Cl₂N
MW: 190,07 g/mol
Bod varu: 280 °C
Hustota: 1,268 g/cm³
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060617
CAS číslo: 21581-45-3
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5655 to 1.5675 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %