Tisk…
2,4-Dichlorophenethylamine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
350780050 350780250
ACRO350780050EA 637 CZK
ACRO350780050 ACRO350780250
2,4-Dichlorophenethylamine 98%
2,4-Dichlorophenethylamine
Vzorec: C₈H₉Cl₂N
MW: 190,07 g/mol
Hustota: 1,26 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060611
CAS číslo: 52516-13-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5645 to 1.5665 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %