Tisk…
Tetramethylammonium hydrogen sulphate 99+% for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
343830050 343830500
ACRO343830050EA 5230 CZK
ACRO343830050 ACRO343830500
Tetramethylammonium hydrogen sulphate 99+% for HPLC
Tetramethylammonium hydrogen sulphate
Vzorec: C₄H₁₃NO₄S
Bod tání: 295…297 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036149
CAS číslo: 80526-82-5
EINECS: 279-490-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV (0.005 M in water)
Titration with NaOH ≥99.0 % (On dry substance)