Tisk…
3-Chlorophenethylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-(3-Chlorophenyl)ethylamine
342160050 342160250
ACRO342160050EA 1980 CZK
ACRO342160050 ACRO342160250
3-Chlorophenethylamine 98%
3-Chlorophenethylamine
Vzorec: C₈H₁₀ClN
MW: 155.63
Bod varu: 111…113 °C (12 mmHg)
Bod vzplanutí: >109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047957
CAS číslo: 13078-79-0
EINECS: 235-982-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %