Tisk…
3-Methoxyphenethylamine 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
302610050 302610250
ACRO302610050EA 2740 CZK
ACRO302610050 ACRO302610250
3-Methoxyphenethylamine 98+%
3-Methoxyphenethylamine
Vzorec: C₉H₁₃NO
Bod varu: 118…119 °C (6 mmHg)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008187
CAS číslo: 2039-67-0
EINECS: 218-017-9
UN: 2735
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5375 to 1.5395 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Titration with HClO4 ≥98.0 %