Tisk…
Boc-Pro-OH 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
275650250 275651000
ACRO275650250EA 2200 CZK
ACRO275650250 ACRO275651000
Boc-Pro-OH 99+%
Boc-Pro-OH
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₄
Bod tání: 133…136 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00037324
CAS číslo: 15761-39-4
EINECS: 239-848-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 136 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Specific optical rotation -59.5° to -61.5° (20 °C, 589 nm) (c=2, CH3COOH)
Titration with NaOH ≥99.0 %