Tisk…
Ethanolamine hydrochloride 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Aminoethanol hydrochloride, 2-Hydroxyethylammonium Chloride, Monoethanolamine Hydrochloride, 2-Aminoethan-1-ol hydrochloride
217042500 217040010
ACRO217042500EA 2290 CZK
ACRO217042500 ACRO217040010
Ethanolamine hydrochloride 99+%
Ethanolamine hydrochloride
Vzorec: C₂H₈ClNO
Bod tání: 84…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012892
CAS číslo: 2002-24-6
EINECS: 217-900-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystals and/or agglomerates
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %