Tisk…
terc-Butyl-nitrit 90%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
216221000 216225000 216220025
ACRO216221000EA 1760 CZK
ACRO216221000 ACRO216225000 ACRO216220025
terc-Butyl-nitrit 90%, pure
terc-Butyl-nitrit
Vzorec: C₄H₉NO₂
MW: 103.12
Bod varu: 61…63 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.86 g/cm³
Bod vzplanutí: –10 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002055
CAS číslo: 540-80-7
EINECS: 208-757-0
UN: 2351
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3670 to 1.3700 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %