Tisk…

Selenourea 98+%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

213170010 213170050
ACRO213170010EA 2060 CZK
ACRO213170010 ACRO213170050
Selenourea 98+%
Selenourea
Vzorec: CH₄N₂Se
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008065
CAS číslo: 630-10-4
EINECS: 211-129-9
UN: 3283
ADR: 6.1,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to pink to grey Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.0 %

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR