4-Methylmorpholine N-oxide hydrate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
208340250
208341000
ACRO208340250EA
2420
CZK
ACRO208340250
ACRO208341000
4-Methylmorpholine N-oxide hydrate 97%
4-Methylmorpholine N-oxide hydrate
Vzorec:
C₅H₁₁NO₂·1H₂O Bod tání: 70…75 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005947 CAS číslo: 70187-32-5 EINECS: 231-391-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤15 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % (on dry substance) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...