Tisk…
2-Hydroxyiminopropiophenone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
205020250 205020100
205020250.EA 2170 CZK
205020250. 205020100.
2-Hydroxyiminopropiophenone 99%
2-Hydroxyiminopropiophenone
Vzorec: C₉H₉NO₂
Bod tání: 111…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002115
CAS číslo: 119-51-7
EINECS: 204-329-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %