Tetrabutylammonium fluoride 1 M in THF
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
201950050
201951000
201955000
201950025
ACRO201950050EA
1120
CZK
ACRO201950050
ACRO201951000
ACRO201955000
ACRO201950025
Tetrabutylammonium fluoride 1 M in THF
Tetrabutylammonium fluoride
Vzorec:
C₁₆H₃₆FN Hustota: 0,887 g/cm³ Bod vzplanutí: –17 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00011747 CAS číslo: 429-41-4 EINECS: 207-057-2 UN: 2924 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow to amber to light green to brown Solution |
Water | ≤8 % |
Titration with HClO4 | 0.90 to 1.10 M |