Tisk…
Benzylammonium chloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
200540050 200541000
ACRO200540050EA 699 CZK
ACRO200540050 ACRO200541000
Benzylammonium chloride 99%
Benzylammonium chloride
Vzorec: C₇H₁₀ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012852
CAS číslo: 3287-99-8
EINECS: 221-943-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 259 to 264 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %