Tisk…
2-Bromo-6-methoxynaphthalene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
190560050 190560250
ACRO190560050EA 1150 CZK
ACRO190560050 ACRO190560250
2-Bromo-6-methoxynaphthalene 98%
2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Vzorec: C₁₁H₉BrO
Bod tání: 105…111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004062
CAS číslo: 5111-65-9
EINECS: 225-837-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 111 °C
GC ≥97.5 %