Tisk…
Trimethylaluminium 1.0 M heptane, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trimethylaluminum
189271000 189278000
189271000.EA 2890 CZK
189271000. 189278000.
Trimethylaluminium 1.0 M heptane, AcroSeal®
Trimethylaluminium
Vzorec: C₃H₉Al
MW: 72.09
Bod varu: 125
Bod tání: 15
Hustota: 0.688 g/cm³
Bod vzplanutí: –4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008252
CAS číslo: 75-24-1
EINECS: 200-853-0
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration Complexometric 9.5 to 10.5 % w/w (on Al basis)
HPLC ≥97.5 %