4-Morpholinoaniline 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
188650050
188650250
ACRO188650050EA
1590
CZK
ACRO188650050
ACRO188650250
4-Morpholinoaniline 98+%
4-Morpholinoaniline
Vzorec:
C₁₀H₁₄N₂O Bod tání: 130…131 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006169 CAS číslo: 2524-67-6 EINECS: 219-760-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Brown to purple Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 128 to 132 °C |
Titration with HClO4 | ≥98.0 % |