2-Methoxyphenethylamine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
182170250
182171000
182170050
ACRO182170250EA
3720
CZK
ACRO182170250
ACRO182171000
ACRO182170050
2-Methoxyphenethylamine 98%
2-Methoxyphenethylamine
Vzorec:
C₉H₁₃NO MW: 151,21 g/mol Bod varu: 236…237 °C Hustota: 1,03 g/cm³ Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008186 CAS číslo: 2045-79-6 EINECS: 218-066-6 UN: 2735 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |