Tisk…
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
172390010 172390050 172390250
ACRO172390010EA 1080 CZK
ACRO172390010 ACRO172390050 ACRO172390250
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan 98%
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
Vzorec: C₆H₂ClN₃O₃
Bod tání: 96…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005808
CAS číslo: 10199-89-0
EINECS: 233-496-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
GC ≥97.5 %