Tisk…
4-Methylphenethylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(p-Tolyl)ethylamine
157880010 157880050
ACRO157880010EA 1090 CZK
ACRO157880010 ACRO157880050
4-Methylphenethylamine 97%
4-Methylphenethylamine
Vzorec: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Bod varu: 214 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,93 g/cm³
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008195
CAS číslo: 3261-62-9
EINECS: 221-865-2
UN: 2922
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %