Tisk…
4-Nitrophenethyl bromide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
151620050 151620250
ACRO151620050EA 1760 CZK
ACRO151620050 ACRO151620250
4-Nitrophenethyl bromide 98%
4-Nitrophenethyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
Bod tání: 67…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007386
CAS číslo: 5339-26-4
EINECS: 226-271-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥97.5 %