Benzo[b]thiophene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
138620050
138620250
138621000
ACRO138620050EA
1210
CZK
ACRO138620050
ACRO138620250
ACRO138621000
Benzo[b]thiophene 97%
Benzo[b]thiophene
Vzorec:
C₈H₆S Bod varu: 221…222 °C (760 mmHg) Bod tání: 28…32 °C Hustota: 1,14 g/cm³ Bod vzplanutí: 110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005864 CAS číslo: 95-15-8 EINECS: 202-395-7 UN: 3077 ADR: 9,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow to pink to orange Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 28 to 33 °C |
GC | ≥96.0 % |