Tisk…
Lidocaine 97.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
137250100 137251000
ACRO137250100EA 1320 CZK
ACRO137250100 ACRO137251000
Lidocaine 97.5%
Lidocaine
Vzorec: C₁₄H₂₂N₂O
MW: 234.34
Bod varu: 182 °C (4 mmHg)
Bod tání: 66…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00026733
CAS číslo: 137-58-6
EINECS: 205-302-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 69 °C
Titration with HClO4 ≥96.5 %
Specific optical rotation -8° to -12° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3OH)