Tisk…
4-Formylmorpholine 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Morpholine-4-carbaldehyde, N-Formylmorpholine
133800050 133801000 133805000
ACRO133800050EA 780 CZK
ACRO133800050 ACRO133801000 ACRO133805000
4-Formylmorpholine 99+%
4-Formylmorpholine
Vzorec: C₅H₉NO₂
MW: 115.13
Bod tání: 23 °C
Hustota: 1.14 g/cm³
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006170
CAS číslo: 4394-85-8
EINECS: 224-518-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4855 to 1.4875 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %