Tisk…
1-Phenyl-2-urea 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Phenylurea, 1-Phenylurea, N-Phenylurea
131020050 131021000 131022500
ACRO131020050EA 876 CZK
ACRO131020050 ACRO131021000 ACRO131022500
1-Phenyl-2-urea 97%
1-Phenyl-2-urea
Vzorec: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Bod tání: 143…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007944
CAS číslo: 64-10-8
EINECS: 200-576-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 149 °C
HPLC ≥96.0 %