Tisk…
N-(2-Hydroxyethyl)morpholine 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(2-Hydroxyethyl)morpholine, 2-Morpholinoethanol
121180050 121181000 121185000
ACRO121180050EA 747 CZK
ACRO121180050 ACRO121181000 ACRO121185000
N-(2-Hydroxyethyl)morpholine 99%
N-(2-Hydroxyethyl)morpholine
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Bod tání: –1 °C
Hustota: 1,08 g/cm³
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006180
CAS číslo: 622-40-2
EINECS: 210-734-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %