Tisk…
Farnesol (mixture of isomers) 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
119120250 119121000
ACRO119120250EA 1450 CZK
ACRO119120250 ACRO119121000
Farnesol (mixture of isomers) 96%
Farnesol (mixture of isomers)
Vzorec: C₁₅H₂₆O
Bod varu: 149 °C (4 mmHg)
Hustota: 0,8865 g/cm³
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002918
CAS číslo: 4602-84-0
EINECS: 225-004-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.884 to 0.89 kg/l
GC ≥95 % (sum of geometric isomers)