Tisk…
4-(Dimethylamino)benzonitrile 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Dimethylamino) benzonitrile
115780050 115780250
ACRO115780050EA 1210 CZK
ACRO115780050 ACRO115780250
4-(Dimethylamino)benzonitrile 95%
4-(Dimethylamino)benzonitrile
Vzorec: C₉H₁₀N₂
MW: 146,19 g/mol
Bod tání: 70…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001815
CAS číslo: 1197-19-9
EINECS: 214-819-8
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 76 °C
Titration with HClO4 ≥94 %
Stabilizer About 500 ppm Nitrocresol + Nitrophenol