Tisk…
1,3-Dicyclohexylurea 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
113910250 113911000
ACRO113910250EA 2020 CZK
ACRO113910250 ACRO113911000
1,3-Dicyclohexylurea 98%
1,3-Dicyclohexylurea
Vzorec: C₁₃H₂₄N₂O
Bod tání: 231…235 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003829
CAS číslo: 2387-23-7
EINECS: 219-213-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 231 to 236 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Dnase,Rnase,Protease None detected
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm