Tisk…
Dichloro(diphenyl)silane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Diphenyldichlorosilane, Dichlorodiphenylsilane
113341000 113345000
ACRO113341000EA 1630 CZK
ACRO113341000 ACRO113345000
Dichloro(diphenyl)silane 97%
Dichloro(diphenyl)silane
Vzorec: C₁₂H₁₀Cl₂Si
MW: 253.2
Bod varu: 305 °C (760 mmHg)
Bod tání: –22 °C
Hustota: 1.204 g/cm³
Bod vzplanutí: 155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000489
CAS číslo: 80-10-4
EINECS: 201-251-0
UN: 1769
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5765 to 1.5815 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.1 to 1.32
BSC Certification Passes