Tisk…
Deoxybenzoin 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Phenylacetophenone, 1,2-Diphenylethanone
111960250 111961000
ACRO111960250EA 1250 CZK
ACRO111960250 ACRO111961000
Deoxybenzoin 98%
Deoxybenzoin
Vzorec: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Bod tání: 52…57 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003081
CAS číslo: 451-40-1
EINECS: 207-193-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥97.5 %