ε-Kaprolaktam 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Azepan-2-one, 2-Oxohexamethyleneimine, 6-Aminocaproic acid lactam
108230010
108230025
108231000
108232500
ACRO108230010EA
1680
CZK
ACRO108230010
ACRO108230025
ACRO108231000
ACRO108232500
ε-Kaprolaktam 99+%
ε-Kaprolaktam
Vzorec:
C₆H₁₁NO MW: 113,16 g/mol Bod varu: 268 °C (760 mmHg) Bod tání: 68…71 °C Bod vzplanutí: 152 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006936 CAS číslo: 105-60-2 EINECS: 203-313-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 68 to 71 °C |
GC | ≥99.0 % |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...