Tisk…
Benzyltrimethylammonium hydroxide 40% (w/w) in methanol
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
106200010 106202500 106200051
ACRO106200010EA 4490 CZK
ACRO106200010 ACRO106202500 ACRO106200051
Benzyltrimethylammonium hydroxide 40% (w/w) in methanol
Benzyltrimethylammonium hydroxide
Vzorec: C₁₀H₁₇NO
Hustota: 0,925 g/cm³
Bod vzplanutí: 15 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008281
CAS číslo: 100-85-6
EINECS: 202-895-5
UN: 3286
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥40 %
Titration with HClO4 ≥94 %