Tisk…
α-Benzoinoxime 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
105530250 105531000 105535000
ACRO105530250EA 1720 CZK
ACRO105530250 ACRO105531000 ACRO105535000
α-Benzoinoxime 98%
α-Benzoinoxime
Vzorec: C₁₄H₁₃NO₂
Bod tání: 150…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004501
CAS číslo: 441-38-3
EINECS: 207-127-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
HPLC ≥97.5 %
GC ≥99.0 %
UV at 300 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Substance darkened by H2SO4 passes test