Benzoin 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
105511000
105515000
105510025
ACRO105511000EA
927
CZK
ACRO105511000
ACRO105515000
ACRO105510025
Benzoin 98%
Benzoin
Vzorec:
C₁₄H₁₂O₂ Bod varu: 194 °C (12 mmHg) Bod tání: 133…137 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004496 CAS číslo: 119-53-9 EINECS: 204-331-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Off-white to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 133 to 137 °C |
Loss on drying | ≤1 % |
Sulfated ash | ≤0.2 % |
GC | ≥97.5 % |