Tisk…
4-Aminomorpholine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: N-Aminomorpholine
104110250 104110050
ACRO104110250EA 6700 CZK
ACRO104110250 ACRO104110050
4-Aminomorpholine 95%
4-Aminomorpholine
Vzorec: C₄H₁₀N₂O
MW: 102.14
Hustota: 1.05 g/cm³
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006174
CAS číslo: 4319-49-7
EINECS: 224-347-4
UN: 1993
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %