4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde
B25123.03
B25123.06
B25123.14
B25123.03EA
1560
CZK
B25123.03
B25123.06
B25123.14
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde ≥98%
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 2233-18-3
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 112-116°
Beilstein Reference: 1908717
Vzorec:
C₉H₁₀O₂ Bod tání: 112…116 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006946 CAS číslo: 2233-18-3 EINECS: 218-774-5 |