3,5-Dimethylbenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L09748.03
L09748.06
L09748.03EA
1590
CZK
L09748.03
L09748.06
3,5-Dimethylbenzaldehyde ≥98%
3,5-Dimethylbenzaldehyde
Refractive Index: 1.5375
Melting Point: 8-10°
Boiling Point: 220-222°
Beilstein Reference: 2038840
MDL No.: MFCD00082776
Vzorec:
C₉H₁₀O Bod varu: 220…222 °C Bod tání: 8…10 °C Hustota: 1,09 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082777 CAS číslo: 5779-95-3 EINECS: 675-424-8 |