Tisk…
2,4-Dimethylbenzaldehyde for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21461.0010 8.21461.0100
8.21461.0010EA 2910 CZK
8.21461.0010 8.21461.0100
2,4-Dimethylbenzaldehyde for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Bod varu: 221 °C (1013 hPa)
Bod tání: –9 °C
Hustota: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003340
CAS číslo: 15764-16-6
EINECS: 239-856-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -9 °C
Molar Mass 134.18 g/mol
Boiling Point 215 - 216 °C
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 88 °C
Refractive Index 1.5492 (20 °C, 589 nm)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C9H10O
Chemical Formula 2,4-(CH3)2C6H3CHO