Tisk…
2,4-Dimethylbenzaldehyde 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
165790050 165790250 165791000
ACRO165790050EA 1080 CZK
ACRO165790050 ACRO165790250 ACRO165791000
2,4-Dimethylbenzaldehyde 99%
2,4-Dimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O
Bod varu: 102,4…103 °C (14 mmHg)
Bod tání: –9 °C
Hustota: 0,96 g/cm³
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003340
CAS číslo: 15764-16-6
EINECS: 239-856-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5482 to 1.5502 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %