α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
312990050
312990010
312990250
ACRO312990050EA
2280
CZK
ACRO312990050
ACRO312990010
ACRO312990250
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene
Vzorec:
C₈H₆BrF₃ Bod varu: 65…69 °C (5 mmHg) Bod tání: 30…34 °C Hustota: 1,54 g/cm³ Bod vzplanutí: 88 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000403 CAS číslo: 402-49-3 EINECS: 206-947-8 UN: 1760 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 30 to 34 °C |
GC | ≥97.5 % |