Tisk…
4-Bromo-o-xylene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-1,2-dimethylbenzene
A14736.06 A14736.14 A14736.22
A14736.06EA 944 CZK
A14736.06 A14736.14 A14736.22
4-Bromo-o-xylene ≥97%
4-Bromo-o-xylene
Purity: 97% CAS No.: 583-71-1 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.07 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.5560 Boiling Point: 214-215° Beilstein Reference: 2040354 MDL No.: MFCD00000086
Vzorec: C₈H₉Br
Bod varu: 214…215 °C
Hustota: 1,370
Bod vzplanutí: 78 °C (172 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000071
CAS číslo: 583-71-1
EINECS: 209-518-3
UN: 1701
ADR: 6.1,II