4-Bromo-m-xylene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,4-Dimethylbromobenzene, 1-Bromo-2,4-dimethylbenzene
A10212.14
A10212.22
A10212.36
A10212.14EA
1720
CZK
A10212.14
A10212.22
A10212.36
4-Bromo-m-xylene ≥97%
4-Bromo-m-xylene
Purity: 97%
CAS No.: 583-70-0
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Flash Point: 78°(174°F)
Refractive Index: 1.5510
Boiling Point: 212-213°
MDL No.: MFCD00000071
Vzorec:
C₈H₉Br Bod varu: 212…213 °C Bod tání: –1 °C Hustota: 1,366 Bod vzplanutí: 78 °C (174 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000071 CAS číslo: 583-70-0 EINECS: 209-517-8 |