2-Bromo-m-xylene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A13130.09
A13130.14
A13130.22
A13130.30
A13130.36
A13130.09EA
1160
CZK
A13130.09
A13130.14
A13130.22
A13130.30
A13130.36
2-Bromo-m-xylene ≥98%
2-Bromo-m-xylene
Purity: 98+%
CAS No.: 576-22-7
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5550
Melting Point: -10°
Boiling Point: 205-206°
Beilstein Reference: 1929780
MDL No.: MFCD00000075
Vzorec:
C₈H₉Br Bod varu: 205…206 °C Bod tání: –10 °C Hustota: 1,384 Bod vzplanutí: 73 °C (163 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000075 CAS číslo: 576-22-7 EINECS: 209-397-7 |