Tisk…
2-Bromo-m-xylene 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
152030050 152030250 152031000
ACRO152030050EA 861 CZK
ACRO152030050 ACRO152030250 ACRO152031000
2-Bromo-m-xylene 98%
2-Bromo-m-xylene
Vzorec: C₈H₉Br
Bod varu: 206 °C (760 mmHg)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 1,38 g/cm³
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000075
CAS číslo: 576-22-7
EINECS: 209-397-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5560 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Approx. 100 ppm BHT