Tisk…

2-Bromo-p-xylene ≥98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: 2-Bromo-1,4-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylbromobenzene

A14358.14 A14358.22
A14358.14EA 1140 CZK
A14358.14 A14358.22
2-Bromo-p-xylene ≥98%
2-Bromo-p-xylene

Purity: 98+% CAS No.: 553-94-6 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.07 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.5510 Melting Point: 9-10° Boiling Point: 199-201° Beilstein Reference: 2040350 MDL No.: MFCD00000074

Vzorec: C₈H₉Br
Bod varu: 199…201 °C
Bod tání: 9…10 °C
Hustota: 1,347
Bod vzplanutí: 79 °C (174 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000074
CAS číslo: 553-94-6
EINECS: 209-055-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR