Tisk…
2-Bromo-p-xylene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-1,4-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylbromobenzene
173420250 173421000
ACRO173420250EA 1020 CZK
ACRO173420250 ACRO173421000
2-Bromo-p-xylene 97%
2-Bromo-p-xylene
Vzorec: C₈H₉Br
MW: 185.06
Bod varu: 200
Bod tání: 9…10 °C
Hustota: 1.34 g/cm³
Bod vzplanutí: 79 °C
MDL Number: MFCD00000074
CAS číslo: 553-94-6
EINECS: 209-055-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5495 to 1.5515 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %